Learn More
Cloruro de sulfurilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15482997
Cloruro de sulfurilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482997
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15482997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089411.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Sulfuryl chloride is used as a chlorinating, sulfonating and chlorosulfonating agent. It is also used as a source of chlorine and acts as a reagent in the conversion of C-hydrogen to C-chlorine adjacent to activating substituent namely carbonyls and sulfoxides. As a chlorinating agent, it is involved in the chlorination of substrates like alkanes, alkenes, alkynes, aromatics, tetrahydrofuran and epoxides. It finds application in the conversion of thiols or disulfides into their corresponding sulfenyl chlorides. It plays a vital role to treat wool to prevent shrinkage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-25-5
Fórmula molecular Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 134.96
Número MDL MFCD00011451
Clave InChI YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
Nombre IUPAC dicloruro de sulfurilo
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 69°C
Nombre del producto químico o material Sulfuryl chloride
Punto de fusión °C to 54°C
Forma física Líquido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Información de solubilidad Miscible with benzene,toluene,chloroform,ether,carbon tetrachloride and glacial acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.96
Índice de refracción 1.4437
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.68
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM24L039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number089411.A1,089411.30
Número de loteA0461179 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2024 Catalog Number089411.A1,089411.30
Número de loteU07K064 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2024 Catalog Number089411.A1,089411.30
Número de loteA0450846 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2024 Catalog Number089411.A1,089411.30
Número de loteM09K020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/01/2024 Catalog Number089411.A1,089411.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de sulfurilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >