Learn More
Cloruro de sulfurilo, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 69.1°C |
Nombre del producto químico o material | Sulfuryl chloride |
Punto de fusión | -54.1°C |
Nombre de nota | 98.5% |
Color | De incoloro a amarillo |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (ex Cl) (Argentometry) |
Fórmula lineal | SO2Cl2 |
Fieser | 01,1128; 02,394; 03,276; 04,474; 05,641; 06,561; 10,375; 13,284; 14,291; 16,311 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466610 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 169450025,169450250,169450010 |
A0455060 | Certificado de análisis | 11/09/2024 | 169450025,169450250,169450010 |
A0461179 | Certificado de análisis | 19/03/2024 | 169450025,169450250,169450010 |
A0455060 | Certificado de análisis | 30/01/2024 | 169450010,169450025,169450250 |
A0450846 | Certificado de análisis | 14/09/2023 | 169450025,169450250,169450010 |
Seguridad y manipulación
- Sulfuryl chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
9Minutes
35Seconds
26