Learn More
Cloruro de sulfurilo, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10347300
Cloruro de sulfurilo, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347300
2.5 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10347300
Marca: Thermo Scientific Acros 169450025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-25-5
Fórmula molecular Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 134.96
Número MDL MFCD00011451
Clave InChI YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
Nombre IUPAC dicloruro de sulfurilo
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 69.1°C
Nombre del producto químico o material Sulfuryl chloride
Punto de fusión -54.1°C
Nombre de nota 98.5%
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Fórmula lineal SO2Cl2
Fieser 01,1128; 02,394; 03,276; 04,474; 05,641; 06,561; 10,375; 13,284; 14,291; 16,311
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.96
Porcentaje de pureza 98.5%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.443
Gravedad específica 1.667
Densidad 1.6670g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466610 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog Number169450025,169450250,169450010
Número de loteA0455060 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/09/2024 Catalog Number169450025,169450250,169450010
Número de loteA0461179 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2024 Catalog Number169450025,169450250,169450010
Número de loteA0455060 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2024 Catalog Number169450010,169450025,169450250
Número de loteA0450846 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/09/2023 Catalog Number169450025,169450250,169450010
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuryl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de sulfurilo, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals >