Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Superblast
Click to view available options
Modelo:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLCLAVE
SUPBLEPSI
Descripción
- Montura flexible y transparente para mayor comodidad
- Sistema de montaje de gafas-visera intuitivo y sencillo
- Revestimiento PLATINUM™
Especificaciones
Especificaciones
Altura (imperial) | 3.8 in. |
Altura (métrico) | 9.7 cm |
Anchura (imperial) | 3.8 in. |
Anchura (métrico) | 9.7 cm |
Revestimiento de lente | Anti-fog, Scratch-resistant |
Tinción de lente | Clear |
Tipo de producto | Safety Goggles |
Color de marco | White |
Modelo | SUPBLCLAV3 |
Peso (imperial) | 3.6 oz. |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 8
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Bollé Safety Gafas de seguridad Superblast >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido