Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Superblast Código de producto.: 17314870
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Bollé Safety Gafas de seguridad Superblast
Código de producto. 17314870
SUPBLAPSIP
Click to view available options
Modelo:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLCLAVE
SUPBLEPSI
Código de producto. 17314870
Marca: Bollé Safety SUPBLAPSIP
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gafas industriales
  • Montura flexible y transparente para mayor comodidad
  • Sistema de montaje de gafas-visera intuitivo y sencillo
  • Revestimiento PLATINUM™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (imperial) 2,75 in
Altura (métrico) 7 cm
Forma Contorneadas para la cara
Grosor (imperial) 0,078 in
Grosor (métrico) 2 mm
Anchura (imperial) 7 in
Anchura (métrico) 17,7 cm
Revestimiento de lente Antiniebla, Antiarañazos
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166 EN 170
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas protectoras de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Entornos industriales
Color de marco Azul
Material de la banda de sujeción Nailon, poliéster
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35,5 cm
Modelo SUPBLAPSIP
Peso (imperial) 3,99 oz
Peso (métrico) 113 g
Material Policarbonato, PVC
Desechables No
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor PVC
Protección UV UV400
Frame Type Con ventilación
Título del producto
Bollé Safety Gafas de seguridad Superblast >