Learn More
Labcon™ Tubos de microcentrífugas SuperClear™ con tapones de rosca elastomérica
Tubos de microcentrífugas con tapones de rosca planos.
215.00€ - 244.00€
Especificaciones
Estilo de tapón | Tapón de rosca |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Natural |
Material | Resina de polipropileno |
Formato | En bolsa |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Tipo de producto | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Tipo de producto | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17507926
|
Labcon™
3643-870-000-9 |
No estéril | Tubo independiente | 0,5 mL |
215.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17517926
|
Labcon™
3643-875-000-9 |
Estéril | Tubo independiente | 0,5 mL |
223.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17537926
|
Labcon™
3653-875-000-9 |
Estéril | Tubo independiente | 1,5 mL |
223.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17527926
|
Labcon™
3653-870-000-9 |
No estéril | Tubo independiente | 1,5 mL |
215.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17577916
|
Labcon™
3623-875-000-9 |
Estéril | Tubo independiente | 2 mL |
223.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16684112
![]() |
Labcon™
3623-870-000-9 |
No estéril | Tubo independiente | 2 mL |
244.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17597916
|
Labcon™
3633-875-000-9 |
Estéril | Tubo cónico | 0,5 mL |
223.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17587916
|
Labcon™
3633-870-000-9 |
No estéril | Tubo cónico | 0,5 mL |
215.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17567916
|
Labcon™
3613-875-000-9 |
Estéril | Tubo cónico | 1,5 mL |
225.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
17557916
|
Labcon™
3613-870-000-9 |
No estéril | Tubo cónico | 1,5 mL |
215.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17557926
|
Labcon™
3663-875-000-9 |
Estéril | Tubo cónico | 2 mL |
223.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
17547926
|
Labcon™
3663-870-000-9 |
No estéril | Tubo cónico | 2 mL |
215.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
- Tapones planos con junta elastomérica integral
- El tapón incluye una superficie de agarre suave, graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 20.000 xG
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Natural | |
En bolsa | |
500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas, 10 bolsas/caja | |
SuperClear™ |
Esterilizable en autoclave | |
Resina de polipropileno | |
Centrifugación | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
RCF 20.000 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Labcon™ Tubos de microcentrífugas SuperClear™ con tapones de rosca elastomérica