Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 300 μL Low Retention Pipet Tips for Rainin™ LTS Pipettes
These graduated, low retention pipette tips have UltraFine™ points and are available in mini refills, resealable bags, or racks.
32.05€ - 97.80€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 300 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Longitud (imperial) | 2,18 in |
Longitud (métrico) | 55,6 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de líquidos |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16681933
|
Labcon™
1160-260-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Conformidad CE IVD | Recarga | No estéril |
40.10€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16691933
|
Labcon™
1160-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Conformidad CE IVD | Gradilla, 96 | No estéril |
91.40€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16601943
|
Labcon™
1160-965-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Conformidad CE IVD | Gradilla, 96 | Estéril |
97.80€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17567856
|
Labcon™
1160-250-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Recarga | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
17577856
|
Labcon™
1160-800-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | En bolsa | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Fits 300 μL Rainin™ LTS style pipettes
- Low mounting with ejection forces at less than 3 kg
- Ultra low fluid retention
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Especificaciones
300 μl | |
2,18 in | |
Manipulación de líquidos | |
Sí | |
Sí | |
10, 50, 100 μL |
Sin filtro | |
55,6 mm | |
Graduado, punta ultrafina | |
Pipeta Rainin™ LTS™ | |
Resina de polipropileno |