Learn More
Invitrogen™ Depósito de repuesto para depósito de gel SureLock™ Tandem Midi
Este depósito es una pieza de repuesto para el depósito de gel SureLock Tandem Midi
Marca:  Invitrogen™ STM1003
Código de producto. 17142514
  • 239.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Información sobre el depósito de gel medio SureLock Tandem
El depósito de gel SureLock Tandem Midi proporciona una electroforesis rápida de geles medios mediante un tampón mínimo (∼ 520 ml/gel) en un sistema sin fugas. Con un tiempo de configuración de ∼ 30 segundos, el depósito procesa eficazmente geles medios, al mismo tiempo que proporciona un rendimiento uniforme. El depósito cuenta con dos cámaras independientes, permitiendo la electroforesis de uno o dos geles a la vez, ahorrando tampón y limitando los residuos. El depósito es compatible con todos los geles medios prefabricados y los casetes de gel medio Invitrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Depósito de gel medio SureLock Tandem
SureLock™
1 tank
1 año
Midi
Depósito de repuesto para el depósito de gel medio
Temperatura ambiente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Depósito de repuesto para depósito de gel SureLock™ Tandem Midi > Depósito de repuesto para depósito de gel Midi