Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice estos viales de vidrio con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™ de 6, 10 y 20 ml, rendimiento de nivel 3, en sus análisis de gases volátiles.
Marca:  Thermo Scientific™ 6PCV20-1RF
2347.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17313963
  • 2359.49€ / paquete de 5000
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio transparente
5000/paq.
Fondo redondo
20 mL
75 mm
Vial de vidrio para encapsular con espacio de cabeza, nivel 3
18 mL
Level 3
20 mm
SureSTART nivel 3
Tapón para encapsular
Certificación de especificación
Sí
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Viales de vidrio con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3 >