Learn More
PURUS™ Alfombrillas 60-Layer Biohybrid™ para el control de la contaminación
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Las alfombrillas PURUS™ Biohybrid™ son los primeros productos de control de la contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal, lo que supone una alternativa respetuosa con el medio ambiente para eliminar la suciedad y el polvo provenientes del tránsito de los pies y de las ruedas de los equipos.
Marca:  PURUS™ PS 3636 64 W
206.15 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15301992
  • 217.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Ecológica, contiene el material Cardia Biohybrid™ renovable y de origen vegetal sin OMG que reduce las emisiones de CO2
  • Resistentes y eficaces; ofrecen un rendimiento fiable y de alto nivel.
  • Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas.
  • Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales
  • Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
Especificaciones
Especificaciones
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias
Adherencia estándar
Película: Adhesivo de 33 μm: 8 μm
914 x 914 mm
60 capas por alfombrilla, 4 alfombrillas por caja
Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm
Blanco
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteUT0216 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/03/2025 Catalog NumberPS 3636 64 W
Número de loteUT0154 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/10/2024 Catalog NumberPS 3636 64 W
Número de loteUR0319 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha21/05/2024 Catalog NumberPS 3636 64 W
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
PURUS™ Alfombrillas 60-Layer Biohybrid™ para el control de la contaminación > Blanco 914 x 914 mm;60 capas por alfombrilla, 4 alfombrillas por caja; de adherencia estándar,