Learn More
Taurina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10594101
Taurina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10594101
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10594101
Marca: Thermo Scientific Acros 166545000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-35-7
Fórmula molecular C2H7NO3S
Peso molecular (g/mol) 125.14
Número MDL MFCD00008197
Clave InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
Nombre IUPAC ácido 2-aminoetanosulfónico
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CH2SO3H
Cantidad 500 g
Beilstein 04, 528
Índice Merck 15, 9211
Información de solubilidad Solubility in water: 65g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in absolute ethanol,diethyl ether,soluble in dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0444201 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number166540250,166541000,166545000,166540025
Número de loteA0450447 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number166540250,166541000,166545000,166540025
Número de loteA0444201 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/07/2022 Catalog Number166540250,166541000,166545000,166540025
Número de loteA0399475 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/02/2021 Catalog Number166540250,166541000,166545000,166540025
Número de loteA0426715 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/02/2021 Catalog Number166540250,166541000,166545000,166540025
RUO – Research Use Only
Título del producto
Taurina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >