Learn More
Éter metil terbutílico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
21.95€ - 425.40€
CAS | 1634-04-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H12O |
Peso molecular (g/mol) | 88.15 |
Número MDL | MFCD00008812 |
Clave InChI | BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropaneMostrar más |
PubChem CID | 15413 |
ChEBI | CHEBI:27642 |
Nombre IUPAC | 2-metoxi-2-metilpropano |
SMILES | CC(C)(C)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10772601
|
Thermo Scientific Acros
177042500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
21.95€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10664672
|
Thermo Scientific Acros
177040010 |
1 L | Frasco de vidrio |
36.98€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10522011
|
Thermo Scientific Acros
177040025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
63.82€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10194373
|
Thermo Scientific Acros
177040100 |
10 L | Bidón de metal |
229.14€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10501422
|
Thermo Scientific Acros
177040250 |
25 L | Bidón de metal |
425.40€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
1634-04-4 | |
88.15 | |
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N | |
15413 | |
2-metoxi-2-metilpropano |
C5H12O | |
MFCD00008812 | |
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropaneMostrar más | |
CHEBI:27642 | |
CC(C)(C)OC |
Especificaciones
tert-Butyl methyl ether | |
99% | |
Blanco a amarillo | |
54.0°C to 56.0°C | |
Auténtico | |
1.3675 to 1.3695 | |
0.7404 | |
(CH3)3COCH3 | |
0.36 mPa.s (20°C) | |
0.01% Max. (Coulometric) | |
15, 6106 | |
Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g | |
CC(C)(C)OC | |
88.15 | |
CHEBI:27642 | |
99% |
-110.0°C | |
1634-04-4 | |
0.7404g/mL | |
−28°C | |
Polvo o agujas | |
99% | |
C5H12O | |
MFCD00008812 | |
01, 381 | |
04,333 | |
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane | |
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N | |
2-metoxi-2-metilpropano | |
15413 | |
88.15 | |
Pure |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P
Provoca irritación cutánea.
Líquido y vapor altamente inflamables.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- tert-Butyl methyl ether
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.