Learn More
Éter metil terbutílico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | tert-Butyl methyl ether |
Punto de fusión | -110.0°C |
Nombre de nota | 99% |
Color | Blanco a amarillo |
Densidad | 0.7404g/mL |
Punto de ebullición | 54.0°C to 56.0°C |
Cantidad | 25 L |
Temperatura de inflamación | −28°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Bidón de metal |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464996 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | 177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250 |
A0459084 | Certificado de análisis | 05/01/2024 | 177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250 |
A0454615 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250 |
A0450714 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250 |
A0395681 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 177040025,177042500,177040010,177040100,177040250 |
Seguridad y manipulación
- tert-Butyl methyl ether
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
51Hours
18Minutes
7Seconds
48New Offer Ahorre hasta un 70%