Learn More
Texwipe™ Hisopos Microdenier
Fabricado con material microdenier con una construcción completa de unión térmica que elimina la contaminación de adhesivos
Marca: Texwipe™ TX761MD
68.16 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricado con material microdenier con una construcción completa de unión térmica que elimina la contaminación de adhesivos
El hisopo sin nailon es compatible con limpiadores y desinfectantes QAC (cloruro de amonio cuaternario)
Material 100 % tejido de poliéster
Mayor absorción y rápido rendimiento de absorción de líquidos
Ofrece un aumento de la elevación y captura de partículas tan pequeñas como los microbios
Resistente a los productos químicos, proporciona una limpieza sin estrías
Lavado en sala limpia, ofrece unos niveles ultrabajos de partículas, NVR (residuos no volátiles) e iones
Mango de polipropileno 100 % virgen
Esterilizable en autoclave para su uso en entornos y procesos estériles
Envasado en una bolsa resellable sin silicona
Aplicaciones:
Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en entornos limpios críticos
Limpieza de áreas rebajadas
Extracción de excesos, residuos de material
Limpieza de intersecciones entre superficies y juntas
Limpieza con soluciones y disolventes compatibles
Recogida de polvo fino
Especificaciones
0,126 in | |
Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en entornos limpios críticos, eliminación de exceso, residuos de material, limpieza de intersecciones entre superficies y juntas | |
Hisopo | |
16,2cm | |
14,6cm | |
0,661 in | |
3,8mm | |
Sí | |
Polipropileno, verde claro y mango largo | |
Poliéster microdenier |
6,3 in | |
Verde claro | |
0,32cm | |
5,7 in | |
Poliéster (100 %) | |
1,68cm | |
0,776 in | |
Térmica | |
Los tubos |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
29Hours
22Minutes
56Seconds
0New Offer Ahorre hasta un 92%