Learn More
SymLine™ Adaptadores
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
Marca: SymLine™ 106502
93.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Already exists
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
- Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
- Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Adaptador de rosca, NPT de 0,3 cm (0,125 pulg.) (F) a GL25 (f) | |
Black | |
HDPE-EC | |
Adaptador de rosca |