Learn More
Abrazaderas de tres dientes
Utilice esta abrazadera para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio. Las abrazaderas de tres dientes son adecuadas para artículos de 1 a 70 mm de diámetro.
Marca:  S Murray SAMCO L001/01
Código de producto. 12378149
  • 26.99€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas en aluminio fundido a presión
  • Tornillo con barra transversal de latón niquelado
  • Mordazas cubiertas de caucho
Especificaciones
Especificaciones
Pinzas
Entre 1 y 75 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Abrazaderas de tres dientes > Diámetro ajustable: Entre 1 y 75mm