Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 con agitador magnético
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 con agitador magnético es el dispositivo de inicio ideal para la valoración potenciométrica con potencial de expansión y automatización.
Marca: SI Analytics™ 285220140
Descripción
- Entrada de pH/mV con transductor de 24 bits, toma de electrodo de acuerdo con DIN 19 262 o con toma BNC, receptor RFID para electrodos de ID SI Analytics
- Con agitador magnético TM 235
- Válvula: PTFE/ETFE
- Cilindro: vidrio de borosilicato 3.3
- Manguera: FEP, azul
- Electrodo de pH/mV de alta resolución y entradas de temperatura para pH, ISE, redox (ORP) o valoraciones fotométricas
- Entrada de electrodo polarizable para valoraciones de punto final establecido (punto muerto)
- Modo de valoración de punto de equivalencia lineal (incemento fijo) y dinámico
- Valoración de pH/ mV y μcriterio de valoración A
- También están disponibles el modo de valoración manual y las tareas de dosificación rutinarias
Especificaciones
Gráfico en línea en color | |
Polipropileno | |
Del 0,05 al 0,07% | |
10°C a 40°C |
Unidad intercambiable WA 10 de 10 ml, con frasco de vidrio marrón para valorantes, adaptador para frascos GL 45 y S 40, tubos, tubo de goteo y punta de valoración | |
TitroLine™ 7000 | |
Desde -3 hasta 18 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron