Learn More
Fisherbrand™ Pipeta Pasteur de vidrio sódico-cálcico
La pipeta Pasteur de vidrio sódico-cálcico se ha diseñado para un solo uso en laboratorios microbiológicos y serológicos.
Marca:  Fisherbrand™ M4270NO250FS4
70.25 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11755108
  • 154.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las pipetas Pasteur fabricadas con vidrio sódico-cálcico son una buena alternativa a las pipetas de plástico
  • Conforme a ISO 7712
  • Pipetas Pasteur con punta fina alargada o corta (150 mm, 230 mm y 270 mm)
  • Pipetas Pasteur con y sin tapón de algodón
  • El volumen de llenado es de aprox. 2 ml
  • Ideal para su uso con pipetas Fisherbrand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Vidrio Cal-Soda
1000/paq.
0,07 oz
270 mm
Sí
8,4 mm
Uso único en aplicaciones microbiológicas y serológicas de laboratorio, líquidos de pipeteo, dosificación gota a gota de líquidos y reactivos, distribución de cantidades de líquidos calentados
Punta estándar
2 mL
Pipeta Pasteur desconectada
Pipetas Fisherbrand
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Pipeta Pasteur de vidrio sódico-cálcico > Pipeta Pasteur de vidrio sódico-cálcico; longitud: 270 mm, tipo de tapón: destapada; estilo de punta: Punta estándar