Learn More
Tolueno, 99,7 % mín, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11338137
Tolueno, 99,7 % mín, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338137
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11338137
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022903.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Toluene is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-88-3
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00008512
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nombre IUPAC tolueno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene
Punto de fusión 93°C
Densidad 0.867
Punto de ebullición 111°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 4°C (40°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4967
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% min.
Beilstein 635760
Información de solubilidad Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX04K992 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog Number022903.M1,022903.K7,022903.K2,022903.0F
Número de loteX04K993 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog Number022903.M1,022903.K7,022903.K2,022903.0F
Número de loteY22F715 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2024 Catalog Number022903.M1,022903.K7,022903.K2,022903.0F
Número de loteGX730463 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/09/2024 Catalog Number022903.M1,022903.K7,022903.K2,022903.0F
Número de loteUD752433 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog Number022903.M1,022903.K7,022903.K2,022903.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene, HPLC Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Toluene
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tolueno, 99,7 % mín, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.