Learn More
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators
For working temperatures from -50deg.C to +200°C. Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators have connection for external Pt100 sensor for direct measuring and control in external application.
Marca:  Julabo™ 9162650
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10530963
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • VFD comfort display
  • Keypad for setpoints, warning/safety values and menu functions
  • PID3 cascade temperature control
  • ATC3 3-Point-Calibration
  • Pt100 External sensor connection for measurement and control
  • SMART PUMP, electronically adjustable pump stages
  • Early warning system for low liquid level (DBGM 203 06 059.8)
  • Adjustable high temperature cut-out, visible via display
  • RS232 interface for online communication
  • Integrated programmer for 10 program steps
  • Active Cooling Control
Especificaciones
Especificaciones
PID, Cascade
8 L
0,9 kW a 20 °C, 0,8 kW a 0 °C, 0,5 kW a -20 °C, 0,16 kW a -40 °C
VFD
2 Barbed fittings for tubing 8 and 10mm I.D. (pump connections M16 x 1 female)
±0.01°C
49 x 42 x 70 cm
Interior (L x An x F): 12 x 18 x 15 cm
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1
-50°C a +200°C
2 kW
FP50-ME
1 año
230 V 60 Hz 14 A
Documentos
Datasheets
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators > Intervalo: De - 50 a 200 C; pantalla VFD; capacidad de refrigeración: 0,9kW a 20 C, 0,8kW a 0 C, 0,5kW a 20 C, 0,16kW a 40 C