Learn More
Thermo Scientific™ Tampón corregulador TR-FRET A
Un tampón de receptor nuclear especializado que se puede utilizar con la colección de Invitrogen de proteínas y ensayos de receptores nucleares purificados.
Marca: Thermo Scientific™ PV4384
Descripción
Un tampón de receptor nuclear especializado que se puede utilizar con la colección de Invitrogen de proteínas y ensayos de receptores nucleares purificados.
Especificaciones
Ensayos de interacción del cofactor del receptor nuclear LanthaScreen™ | |
El tampón A corregulador TR-FRET puede enviarse congelado o a temperatura ambiente. Conservar a temperatura ambiente (de 20°C a 30°C) | |
Líquido |
Tampón de corregulador TR-FRET A, 25 ml, líquido, pH 7.5, almacenar entre 20 y 30° C, temperatura ambiente en condiciones de transporte en hielo seco, soluble en agua, para su uso en farmacología y biofarmacología, identificación y validación de dianas y secuencias líder | |
25 mL | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3121336C | Certificado de análisis | 06/03/2025 | PV4384 |
3121336B | Certificado de análisis | 04/03/2025 | PV4384 |
3028856B | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV4384 |
3121336A | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV4384 |
2718987B | Certificado de análisis | 14/09/2023 | PV4384 |