Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™
El registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™ genera automáticamente un informe de datos PDF a través del puerto USB.
Marca: Fisherbrand™ 18004-11
1035.50 EUR hasta el 2025-05-09
Use el código promocional "24143" para aplicar la oferta.
Descripción
- Indicador LED de alarma para indicación de estado visual
- Tiempo de retardo de 30 minutos antes de que comience el registro para mejorar la precisión del registro
- La bolsa protectora de plástico mantiene la clasificación IP67 resistente al agua
- Código de barras para la exploración interna
- Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
Especificaciones
Registrador de datos, temperatura USB de un solo uso | |
16 000 lecturas, 90 días, intervalo de 10 minuto | |
Indicador LED | |
2 años | |
USB | |
De -20 °C a -15 °C |
Sin pantalla | |
NIST | |
3,0 V CR2450 | |
1 | |
máx. |