Learn More
Trietilamina, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15585939
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Trietilamina, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15585939
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Código de producto. 15585939
Marca: Thermo Scientific Acros 460812500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine
CAS 121-44-8
Punto de fusión -115,0 °C
Densidad 0.7280g/mL
Punto de ebullición 90.0°C
Temperatura de inflamación −11°C
Fórmula molecular C6H15N
Fórmula lineal (C2H5)3N
Índice de refracción 1.3990 to 1.4010
Cantidad 250 mL
Residuos después de la evaporación 0.01% max.
Gravedad específica 0.728
Sinónimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
Información de solubilidad Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
Peso molecular (g/mol) 101.19
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Viscosidad 0.36 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza ≥99.4% (GC)
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2409240 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number460812500
Número de lote2355595 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number460812500
Número de lote2371335 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number460812500
Número de loteTEST1A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number460812500
Número de lote2102747 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number460812500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: triethylamine
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Trietilamina, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals >