Learn More
Trietilamina, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11331779
Trietilamina, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331779
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
3 x 1 kg
Código de producto. 11331779
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012391.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Triethylamine is a base used to prepare esters and amides from acyl chlorides as well as in the synthesis of quaternary ammonium compounds. It acts as a catalyst in the formation of urethane foams and epoxy resins, dehydrohalogeantion reactions, acid neutralizers for condensation reactions and Swern oxidations. It finds application in reverse phase high-performance liquid chromatography (HPLC) as a mobile-phase modifier. It is also used as an accelerator activator for rubber, as a propellant, as a corrosion inhibitor, as a curing and hardening agent for polymers and for the desalination of seawater. Furthermore, it is used in the automotive casting industry and the textile industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-44-8
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.193
Número MDL MFCD00009051
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
SMILES CCN(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine
Punto de fusión 115°C
Densidad 0.726
Punto de ebullición 89°C to 90°C
Temperatura de inflamación -11°C (12°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Fórmula lineal (CH3CH2)3N
Índice de refracción 1.4005
Cantidad 250 g
Número UN UN1296
Beilstein 1843166
Índice Merck 14,9666
Información de solubilidad Miscible with water,ether and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS08J053 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
Número de loteR13H051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
Número de loteW09G017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
Número de loteA11T030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
Número de loteF24W034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Trietilamina, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals >