Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de alto rendimiento para bancos de sangre de la serie TSX
Soluciones de refrigeración innovadoras para las necesidades sanitarias y de investigación
Marca: Thermo Scientific™ TSX2304BV
7182.07 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Los refrigeradores de alto rendimiento para bancos de sangre Thermo Scientific™ TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de sangre completa y componentes sanguíneos. La tecnología V-drive de la serie se ha diseñado para proporcionar temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
- Diseñado para cumplir los estrictos requisitos establecidos por la AABB y la FDA sobre el almacenamiento de sangre completa y componentes sanguíneos
- Almacena hasta 385 bolsas de sangre (450 ml de sangre completa); almacena hasta 770 bolsas de sangre en el refrigerador 722 l (51/2 pies cúbicos) (450 ml de sangre completa)
- Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
- La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
- Con un consumo de energía hasta un 40 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
- Refrigerante R290 natural y de espuma expandida que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
- Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
- Rango de temperatura de 2 °C a 8 °C, punto de ajuste de fábrica en 4 °C
- Prácticos cajones de acero inoxidable regulables y completamente extensibles
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
- Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
- Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
- Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
- Tirador de puerta ergonómico
- Registrador gráfico estándar instalado en fábrica
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Refrigerador de alto rendimiento para bancos de sangre serie TSX | |
23 pies cúbicos | |
3 °-7 °C (4 °C) | |
Vidrio | |
7 | |
UL, cUL, CE, MDD, 93/42/CEE (Clase IIa), UL, CE, FDA, MDD, 93/42/CEE (Clase IIa) | |
Serie TSX | |
Alarma, Registrador | |
Compatible con Smart-Vue | |
37,8 x 28 x 78,6 pulg (96 x 71,1 x 199,6 cm) | |
96,2 cm | |
78,6 in | |
199,6 cm | |
28 in | |
71,1 cm | |
16 A | |
230 V | |
50 Hz | |
529 lb | |
464 lb |
Refrigerador para bancos de sangre | |
650 l | |
R290 | |
Acero inoxidable (cajón) | |
Espuma expandida con agua | |
Microprocesador | |
Automático | |
Estándar | |
28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm) | |
28,5 in | |
72,3 cm | |
58 in | |
147,3 cm | |
24 in | |
61 cm | |
CEE 7/7 | |
208-230 V, 50 Hz | |
Energéticamente eficiente | |
240 kg | |
210 kg |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
*Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific