Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de alto rendimiento para bancos de sangre de la serie TSX
Soluciones de refrigeración innovadoras para las necesidades sanitarias y de investigación
Marca: Thermo Scientific™ TSX3004BV
7825.53 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Los refrigeradores de alto rendimiento para bancos de sangre Thermo Scientific™ TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de sangre completa y componentes sanguíneos. La tecnología V-drive de la serie se ha diseñado para proporcionar temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
- Diseñados para cumplir los estrictos requisitos establecidos por la AABB y la FDA sobre el almacenamiento de sangre completa y componentes sanguíneos
- Almacena hasta 385 bolsas de sangre (450 ml de sangre completa); almacena hasta 770 bolsas de sangre en el refrigerador 722 l (51/2 pies cúbicos) (450 ml de sangre completa)
- Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
- La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
- Con un consumo de energía hasta un 40 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
- Refrigerante R290 natural y de espuma expandida que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
- Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
- Rango de temperatura de 2 °C a 8 °C, punto de ajuste de fábrica en 4 °C
- Prácticos cajones de acero inoxidable regulables y completamente extensibles
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
- Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
- Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
- Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
- Tirador de puerta ergonómico
- Registrador gráfico estándar instalado en fábrica
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Solución de monitorización inalámbrica
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, nuestra solución fácil de instalar, funciona con Thermo Fisher Cloud para supervisar las condiciones dentro de los refrigeradores y congeladores de laboratorio de la serie TSX.
DeviceLink HUB™ conecta a los usuarios con sus equipos, lo que les permite recibir datos críticos del equipo de laboratorio y notificaciones de equipos en sus aplicaciones web y móviles:
- Visualización de la temperatura
- Temperatura ambiente
- Notificación de alarmas y alertas
DeviceLink HUB™ está disponible en las siguientes regiones:
- Estados Unidos y Canadá
- 28 miembros de la Unión Europea
- Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
Especificaciones
Refrigerador de alto rendimiento para bancos de sangre serie TSX | |
29,2 pies cúb. | |
3 °-7 °C (4 °C) | |
Vidrio | |
6 | |
UL, cUL, CE, FDA, MDD, 93/42/CEE (Clase IIa), AABB SCoPE | |
Serie TSX | |
Alarma, Registrador | |
Compatible con Smart-Vue | |
28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm) | |
37,3 in | |
94,7 cm | |
78,5 in | |
199,4 cm | |
34,0 in | |
86,4 cm | |
15 A | |
230 V | |
50 Hz | |
554 lb | |
486 lb |
Refrigerador de alto rendimiento | |
827 l | |
R290 | |
Acero inoxidable (cajón) | |
Espuma expandida con agua | |
Microprocesador | |
Automático | |
Estándar | |
37,3 x 34,0 x 78,5 in (94,7 x 86,4 x 199,4 cm) | |
37,3 x 34,0 x 78,5 pulg (94,7 x 86,4 x 199,4 cm) | |
28,5 in | |
72,3 cm | |
58,0 in | |
147,3 cm | |
30 pulg | |
76,2 cm | |
CEE 7/7 | |
208-230 V, 50 Hz | |
Energéticamente eficiente | |
251 kg | |
221 kg |
*Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific