Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de bloqueo Tween 20, 1 % en PBS, 10X
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J61544.K2
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15464129
  • 83.21€ / 1 litro
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Tween 20 blocking buffer solution is used as a washing agent in immunoassays, such as western blots and ELISAs. It helps to prevent non-specific antibody binding. The buffer is used for washes between each immunoreactions, to remove unbound immunological, and eventually for incubation solutions of immunoreagents to reduce unspecific background.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tampón de bloqueo
Líquido viscoso
De 2 °C a 8 °C
1 L
1% en PBS (10X)
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM11L551 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/01/2025 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
Número de loteX29K550 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
Número de loteW23K505 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
Número de loteP06K528 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/04/2024 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
Número de loteY02J500 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2024 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tampón de bloqueo Tween 20, 1 % en PBS, 10X > 1 l