Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lavado Tween 20, 1 % en PBS, 10X
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J63314.AP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15425579
  • 66.03€ / 500 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Tween-20 is a non-ionic surfactant that is useful for solubilizing membrane proteins during isolation. Tween-20 is also added to buffers for immunohistochemistry. Tween-20 may also help to prevent non-specific antibody binding and function as a blocking agent in immunoblotting assays. It has been used in preextraction of membranes to remove peripheral proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tampón
Líquido viscoso
Manténgase en frío
500mL
1% en PBS (10X)
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY18K556 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
Número de loteX01K553 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/10/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
Número de loteW16K502 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
Número de loteW16K501 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/09/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
Número de loteU06K506 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/08/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lavado Tween 20, 1 % en PBS, 10X > 500 ml