Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
El color amarillo intenso proporciona una gran visibilidad. El tejido ligero y duradero y el revestimiento de barrera polimérica ofrecen una buena barrera de permeación de protección frente a una amplia gama de productos biológicos y químicos inorgánicos (incluso bajo presión).
Marca: DuPont™ D13494969
23.91 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Mono con capucha con abertura facial elástica
- Solapa de barbilla adhesiva para un ajuste perfecto alrededor del respirador
- Costuras cosidas y rematadas
- Solapa con cremallera autoadhesiva doble
- Puños, tobillos y cintura elásticos
- Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
- Tejido 100 % hermético contra partículas
- Excelente barrera frente a una gran variedad de productos biológicos y químicos inorgánicos concentrados
- Tratamiento antiestático (interior)
Especificaciones
Mono con capucha | |
Tychem&trade | |
Elástico | |
Lazo para el pulgar | |
Elástico | |
Cosido, Rematada | |
Químico | |
Tyvek™ Tejido C | |
Tychem™ C se utiliza para la protección contra salpicaduras o salpicaduras presurizadas en una gran variedad de entornos industriales como la fabricación de pulpa y papel, el procesamiento de alimentos, el procesamiento químico y la fabricación farmacéutica |
M | |
Amarillo | |
Elástico | |
Con capucha | |
Cremallera doble con solapa autoadhesiva | |
Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B | |
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
De 92 a 100 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
DuPont™ Tychem 2000 C > Tamaño: M
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido