Learn More
DuPont™ Tychem™ NP530
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
L, 9
M, 8
Pequeño, 7
XL, 10
Descripción
- Guante de 0,66 mm con revestimiento exterior de neopreno, diseñado con una superficie de agarre especial en relieve, que favorece el deslizamiento de los líquidos, y un forro de borra de 100 % algodón que aumenta la comodidad
- Un guante flexible que absorbe el sudor y protege la mano de la abrasión, los aceites, los hidrocarburos y las grasas
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, AKLMNT
- EN388: 2016 2021X - EN ISO 374-5:2016
- Apto para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat. III, CE |
Color | Negro |
Acabado exterior | Áspero |
Latex Free | No |
Material | Neopreno |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | Pequeño, 7 |
Modelo | Manopla/forma anatómica, NP530 |
Grosor (imperial) | 26 mil |
Grosor (métrico) | 0,66 mm |
Mostrar más |
- Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
- Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
- Posibles alérgenos: carbamato y látex de caucho natural
- Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
- Solo para uso profesional
Título del producto
DuPont™ Tychem™ NP530 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido