Learn More
DuPont™ Cubrezapatos Tyvek 500 Código de producto.: 11753083
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
DuPont™ Cubrezapatos Tyvek 500
Código de producto. 11753083 Tienda DuPont Productos
Tamaño: Una
Click to view available options
Tamaño: Una
Código de producto. 11753083
Marca: DuPont™ D13395783
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. El cubrezapatos Tyvek™ 500 de DuPont™ protege frente a partículas y fibras finas con un tamaño de hasta 1 micra.
  • Talla única
  • Costuras internas
  • Elásticos
  • Blanco
  • EPI de Categoría I
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Talla única
Material PE (polietileno)
Color Blanco
Tipo de tapón Elastic Ankle
Tipo de suela Anti-slip
Tipo de costura Cosido
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 1149-5
Resistencia EPI de Categoría I
Tipo de producto Shoe Covers
Título del producto
DuPont™ Cubrezapatos Tyvek 500 >