Descripción
- Diseño de doble bisel
- Abertura elástica y cierre con cordón
- Costuras soldadas ultrasónicamente
- Laminado de barrera multicapa
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Se adapta a las tallas de Europa 42-46 (UK 8-11) |
Material | Laminado de barrera multicapa |
Color | Verde |
Tipo de tapón | Abertura elástica y atada |
Tipo de suela | Diseño de doble bisel |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Category I PPE, 89/686/EEC |
Cantidad de embalaje | Paquete de 100 |
Tipo de producto | Cubrebotas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Ansell Cubrebotas Microchem™ 4000 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido