Learn More
DuPont™ Buzo con capucha blanco Tyvek 600 Plus
Proporcionan un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Los buzos con capucha de costuras reforzadas Tyvek™ de DuPont™ están fabricados de polietileno de alta densidad no tejido (flash spun).
271.00€ - 1055.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de trabajo |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Blanco |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Lazo para el pulgar |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12372239
|
DuPont™
D13395307 |
M |
271.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11703083
|
DuPont™
D13395307 |
M |
1005.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12392239
|
DuPont™
D13395284 |
XL |
271.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11723083
|
DuPont™
D13395284 |
XL |
1045.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11743083
|
DuPont™
D13495752 |
3XL |
1055.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12312249
|
DuPont™
D13495752 |
3XL |
279.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11793073
|
DuPont™
D13495782 |
S |
1025.44€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12362239
|
DuPont™
D13495782 |
S |
281.84€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12382239
|
DuPont™
D13395299 |
L |
271.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11713083
|
DuPont™
D13395299 |
L |
1005.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12302249
|
DuPont™
D13395272 |
2XL |
271.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11733083
|
DuPont™
D13395272 |
2XL |
1005.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Material de Tyvek™ 1431 N
- Antiestáticos
- Capucha elástica
- Solapa de barbilla autoadhesiva para ajuste perfecto alrededor del respirador
- Cremallera fabricada con solapa autoadhesiva TYVEK™
- Puños, tobillos y cintura elásticos
- Incluye ojales para pulgar
- Categoría III, tipo 4B/5/6
- Tira con correa autoadhesiva para el sellado firme del traje a la máscara facial
- Costuras cosidas rematadas para garantizar la protección y la resistencia
- Cremallera Tyvek y solapa con cremallera para una protección mejorada
- Cara, muñecas y tobillos elásticos, así como cintura elástica pegada
- Los ojales para el pulgar elásticos evitan que se suban las mangas
- Permeables al aire y al vapor de agua que repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
- La excelente barrera contra partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetros) tiene un ultrabajo nivel de generación de pelusas y tratamiento antiestático
- Las aplicaciones incluyen tareas de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación farmacéutica o en laboratorios de bioseguridad e investigación, así como aplicaciones médicas y con exposición a riesgos biológicos
Especificaciones
Mono de trabajo | |
Blanco | |
Lazo para el pulgar | |
Elástico | |
Cosido, Rematada | |
Químico, Líquido | |
Trabajos de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación de productos farmacéuticos o en laboratorios de investigación y bioseguridad |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Elástico | |
Con capucha | |
Cremallera con solapa autoadhesiva y solapa para la barbilla | |
Categoría III, Tipo 4-B, 5-B y 6-B | |
Categoría III, Tipo 4-B, 5-B y 6-B, EN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva), (EN 1149-5) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DuPont™ Buzo con capucha blanco Tyvek 600 Plus