Learn More
Bolle Safety Gafas/gafas de seguridad Ultim8 Platinum™ Código de producto.: 16441881
Añadir a la cesta
Bolle Safety Gafas/gafas de seguridad Ultim8 Platinum™
Código de producto. 16441881
Tinción de lente: Transparente
Click to view available options
Tinción de lente: Transparente
Código de producto. 16441881
Marca: Bolle Safety ULTIPSI
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gafas/gafas de seguridad Ultim8 Platinum™ ofrecen una resistencia máxima al empañamiento y una protección avanzada en entornos de trabajo extremos.
  • Varillas de PC/TPR giratorias
  • Espuma de TPR sellada
  • Correa extraíble y ajustable
  • Kit de transformación de gafas/gafas de seguridad
  • Revestimiento Platinum™
  • Se suministra con kit de cambio de gafas y correa de retención
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, EN166 FT
Tipo de lente Platinum™
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas/gafas de seguridad
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 64 g
Lens Material Policarbonato
  • Bolle Safety ULTIM8
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bolle Safety ULTIM8
    • Bollé Safety - Platinum coating
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Bolle Safety Platinum coating
      • Bollé Safety - Platinum efficiency demonstration
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
        Título del producto
        Bolle Safety Gafas/gafas de seguridad Ultim8 Platinum™ >