Learn More
Invitrogen™ Gránulos de compensación UltraComp eBeads™ Plus
Los gránulos de compensación Ultracomp eBeads Plus son la segunda generación de gránulos Ultracomp para su uso en citometría de flujo.
Marca:  Invitrogen™ 01-3333-41
95.33 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16662224
  • 143.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
  • Une las partículas esféricas para su uso como controles de compensación de un solo color.
  • Se une a anticuerpos de ratón, rata y hámster, pero también se une a anticuerpos de conejo y humanos recombinantes.
  • Diseñado para su uso en compensación con todos los fluorocromos excitados mediante láseres ultravioleta (355 nm), violeta (405 nm), azul (488 nm), verde (532 nm), amarillo-verde (561 nm) y rojo (633-640 nm).
  • Compense de manera similar las células cuando se usa con los anticuerpos conjugados Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- y Super Bright 702.
  • Compatibilidad multiespecífica: se une a anticuerpos de ratón, rata, hámster, conejo y humanos recombinantes
  • Compatibilidad mejorada con fluoróforos
  • Cada gota de gránulos contiene dos poblaciones: una población positiva que se une a cualquier anticuerpo de ratón, rata, hámster, conejo o humano recombinante y una población negativa que no se une a ningún anticuerpo.
  • Cuando se añade un anticuerpo conjugado con fluorocromo a las microesferas, se observan poblaciones tanto positivas como negativas.
  • Esta distribución bimodal se puede utilizar como control de compensación de un único color para configurar adecuadamente la instrumentación en experimentos de citometría de flujo de varios colores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Citometría de flujo
eBeads™
Gránulos de compensación
25
25 tests
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3071389 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2024 Catalog Number01-3333-41
Número de lote2897791 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/05/2024 Catalog Number01-3333-41
Número de lote2811998 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/03/2024 Catalog Number01-3333-41
Número de lote2697000 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/09/2023 Catalog Number01-3333-41
Número de lote2659309 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/05/2023 Catalog Number01-3333-41
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Gránulos de compensación UltraComp eBeads™ Plus > 25 pruebas
Para uso exclusivo en investigación.