Learn More
Ácido úrico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10205560
Ácido úrico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205560
25 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10205560
Marca: Thermo Scientific Acros 171290250
Solicitar formato a granel o personalizado
El ácido úrico, n.º de CAS 69-93-2, es un metabolito de oxopurina común y un componente normal de la orina.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ácido úrico es un metabolito basado en purina que se encuentra en humanos, ratones y E. coli
• El ácido úrico puede acumularse en exceso, lo que conduce a enfermedades como la hiperuricemia
• Los efectos de la acumulación excesiva de ácido úrico incluyen hipertensión, artritis y problemas renales
Aplicaciones
• Útil como estándar bioquímico
• Adecuado para su uso en el estudio de la hiperuricemia y la gota
• El ácido úrico también puede desempeñar otras funciones en el metabolismo celular y la fisiología
• Solo para uso en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-93-2
Fórmula molecular C5H4N4O3
Peso molecular (g/mol) 168.112
Número MDL MFCD00005712
Clave InChI LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydroMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1175
ChEBI CHEBI:17775
Nombre IUPAC 7,9-dihidro-3H-purina-2,6,8-triona
SMILES C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uric acid
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.11
Porcentaje de pureza ≥99.0% (ex N)
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462240 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/05/2024 Catalog Number171290010,171291000,171290250
Número de loteA0430750 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2023 Catalog Number171290010,171291000,171290250
Número de loteA0397774 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number171290010,171291000,171290250
Número de loteA0393835 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number171290010,171291000,171290250
Número de loteA0409282 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number171290010,171291000,171290250
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido úrico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals >