Learn More
Ácido úrico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11420973
Ácido úrico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420973
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11420973
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13346.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Uric acid acts as a strong reducing agent (electron donors) and potent antioxidant. It is used as a precursor in cell culture systems and in cosmetics. Further, it is useful for serum-free medium supplement. In addition to this, it is used as a reagent in the determination of uricase and tungstate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido úrico actúa como un agente reductor fuerte (donantes de electrones) y un antioxidante potente. Se utiliza como precursor en sistemas de cultivo celular y en cosméticos. También es útil en el suplemento de medio sin suero. Además, se utiliza como reactivo para determinar la cantidad de uricasa y tungstato .
Solubilidad
Soluble en una solución de 1 m de hidróxido de sodio. Ligeramente soluble en agua. Insoluble en éter y alcohol.
Notas
Estable. Incompatible con otros materiales como ácidos, bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-93-2
Fórmula molecular C5H4N4O3
Peso molecular (g/mol) 168.112
Número MDL MFCD00005712
Clave InChI LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydroMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1175
ChEBI CHEBI:17775
Nombre IUPAC 7,9-dihidro-3H-purina-2,6,8-triona
SMILES C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uric acid
Punto de fusión >300°C
Densidad 1.89
Cantidad 100 g
Beilstein 156158
Índice Merck 14,9875
Información de solubilidad Soluble in 1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water. Insoluble in ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.11
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP06L022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/03/2025 Catalog NumberA13346.22,A13346.14,A13346.36
Número de loteW27K015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2024 Catalog NumberA13346.22,A13346.14,A13346.36
Número de loteS12K031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2024 Catalog NumberA13346.22,A13346.14,A13346.36
Número de loteR09K019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/05/2024 Catalog NumberA13346.22,A13346.14,A13346.36
Número de loteZ08J013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/01/2024 Catalog NumberA13346.22,A13346.14,A13346.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido úrico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >