Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 9 mm de rosca corta, de vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de PTFE/silicona/PTFE
48.93 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- ND9
- 9 mm
- Vidrio
- Transparente
- Tapón de rosca
- Orificio central
- Polipropileno
- Silicona/PTFE
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Azul | |
Transparente | |
Vidrio | |
100 | |
Tapón de rosca | |
9-425 |
Silicona/PTFE | |
11,6 mm | |
< 1,85/ml | |
Polipropileno | |
32 mm | |
Sí |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%