Learn More
BrandTech™ Vasos de precipitados Griffin VITLAB™ Código de producto.: 15262549
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
BrandTech™ Vasos de precipitados Griffin VITLAB™
Código de producto. 15262549
250 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 ml
Código de producto. 15262549
Marca: BrandTech™ 610081
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los vasos de precipitados Griffin de polipropileno Vitlab™ se han grabado con una escala azul en relieve de fácil lectura para una medición precisa.
Fabricados con polipropileno de gran transparencia para una visibilidad óptima.
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
  • Esterilizables en autoclave con condiciones a 121 °C, para el diseño con graduaciones en relieve
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Fabricados de acuerdo con ISO 7056
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (imperial) 2,75 in
Diámetro exterior (métrico) 7 cm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para uso genérico
Altura (imperial) 3,74 in
Altura (métrico) 9,5 cm
Incrementos 50 ml
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 257 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 125 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056
Scale Escala de graduación moldeada e impresa
Título del producto
BrandTech™ Vasos de precipitados Griffin VITLAB™ >