Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm
Diseñados para manipular hasta 1000 ml de líquidos de muestra para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
Marca: DWK Life Sciences 419354
85.24 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para la filtración de soluciones proteicas o viscosas, para la producción de filtrados ultralimpios
- Componentes de vidrio fabricados de vidrio borosilicatado con extraíbles bajos WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A
- Los matraces tienen conexión de manguera n.º 2 para tubo de DI de 0,25 pulg. (6 mm)
Especificaciones
Conjunto de filtración de 47 mm | |
Aluminio anodizado | |
1 | |
Pinza de aluminio anodizado |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
DWK Life Sciences Conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm > Pinza de aluminio anodizado
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido