Learn More
DWK Life Sciences Tapones Wheaton™ para viales de centelleo líquido
Uso como tapones de repuesto o para viales que se suministran sin tapones
187.00€ - 625.00€
Especificaciones
Tipo | Tapón de rosca |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Vial de centelleo líquido |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Material | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Material | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10416322
|
DWK Life Sciences
240817 |
Disco de polietileno | Urea | 22-400 |
335.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10458531
|
DWK Life Sciences
241009 |
Lámina de metal | Urea | 15-425 |
625.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10653293
|
DWK Life Sciences
240917 |
Polyseal™ | Urea | 22-400 |
429.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12428762
|
DWK Life Sciences
241017 |
Lámina de metal | Urea | 22-400 |
295.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10042003
|
DWK Life Sciences
241317 |
Sin septum | Polietileno | 22-400 |
187.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10290379
|
DWK Life Sciences
240804 |
Lámina de metal | Polipropileno | 22-400 |
201.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Tapones de rosca para viales de centelleo líquido
- Tapones de rosca para viales de centelleo líquido WHEATON
- La caja de 1000 unidades proporciona una alterativa económica
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Vial de centelleo líquido |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Tapones Wheaton™ para viales de centelleo líquido