Learn More
ZEOprep™ Classic, Bare Silica
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. ZEOprep irregular shaped silica gel has a high polarity surface, and is ideal for conventional applications suitable for Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography.
Marca: ZEOprep 302107
80.75 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Standard moisture content of 2 to 4%
- Irregular Amorphous Silica Gel
- High Purity
- European Manufacture
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducibility
- ISO Certification
- High Chemical and Mechanical Stability
- Narrow Particles Size Distribution
- 20 to 500 μm particles size range
- Available in 60 A or 90 A pore size
- High loadability
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Especificaciones
60 to 200 μm | |
Chromatography | |
1 kg | |
Gel de sílice | |
Irregular |
90 Å | |
Moisture content 2 to 4% | |
Gel de sílice | |
Bare Silica |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
57Hours
20Minutes
8Seconds
36New Offer Ahorre hasta un 70%
Título del producto
ZEOprep™ Classic, Bare Silica > 90 Å, 60 to 200 μm, 1 kg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido