Congeladores de temperatura ultra baja - Solicite que le devuelvan la llamada
¿Necesita un congelador de temperatura ultra baja para el almacenamiento de vacunas u otra aplicación?
Hable con un especialista para recibir más información sobre los productos y servicios para el equipo de almacenamiento en frío.
Para ver nuestra lista completa de Congeladores de ULT, por favor vea abajo.
Thermo Scientific™ Ultracongeladores serie TDE
SureTRACE
Permite la trazabilidad con acceso garantizado a los certificados y notificaciones de cambios proactivas.
Más información
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Permite la trazabilidad con acceso garantizado a los certificados y notificaciones de cambios proactivas.
Más información
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Los ultracongeladores Thermo Scientific™ de la serie TDE ofrecen un menor consumo de energía, una interfaz de pantalla táctil simplificada, cuatro capacidades y un diseño ergonómico de cabina.
Promociones disponibles
Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Refrigerante | R290 (primera fase), mezcla R170 + R290 (segunda fase) |
---|---|
Garantía | La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información |
compresor | Compresor con motor H |
Aislamiento | Paneles de aislamiento de vacío (VIP) + espuma de poliuretano de mezcla de agua (compatible con SNAP) |
Conectividad | Monitorización externa/compatible con la nube; 4-20 mA, RS485, contactos secos |
Puertas interiores | 4 |
Intervalo de temperatura | De -50 °C a -86 °C |
Seguridad ajustes control | Sí |
Características ecológicas | Energéticamente eficiente |
Opciones de vigilancia | Alarma, grabadora |
Interior | Acero inoxidable |
Tipo | Ultracongelador, vertical |
Estantes | 3 |
Modelo | Vertical |
Descongelación | Manual |
Modelo de puerta | 1 exterior, 4 interiores |
Compatibilidad con vista inteligente | Smart-Vue Compatible |
BINDER™ Serie UF V Ultracongeladores
SureTRACE
Permite la trazabilidad con acceso garantizado a los certificados y notificaciones de cambios proactivas.
Más información
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Permite la trazabilidad con acceso garantizado a los certificados y notificaciones de cambios proactivas.
Más información
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -80 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual.
Promociones disponibles
Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Refrigerante | Étape 1 : R290, Étape 2 : R170 |
---|---|
compresor | Bottom-mounted |
Aislamiento | La combinación de paneles aislantes al vacío (tecnología V) y espuma de poliuretano sin CFC |
Material de la cabina | Anti-corrosion Steel |
Tensión | 230 V |
Intervalo de temperatura | De -40 °C a 86 °C |
Pantalla | LCD |
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Opciones de vigilancia | Sistemas de alarma integrados |
tipo de tapón | NEMA 5-15 P |
Admite | 12 |
Frecuencia | 50 Hz |
Tipo | Ultracongeladore |
Estantes | 3 |
No. of Doors | 1 |
Modelo de puerta | Foamed |
Vataje | 1,6 kW |
Fisherbrand™ Ultracongelador Isotemp™
El congelador de temperatura ultrabaja Fisherbrand™ Isotemp™ es fiable para aplicaciones de almacenamiento con funciones de ahorro de energía y espacio.
Promociones disponiblesRefrigerante | Mezcla R290 / R170+R290 |
---|---|
Garantía | EE. UU.: 2 años en piezas y mano de obra, más otros 2 años en piezas de compresor Canadá: 5 años de garantía estándar |
Vida útil habitual | 10 años |
Aislamiento | Vacío, espuma |
Material de la cabina | Acero laminado en frío |
Disyuntor | Sí |
Color | Gris |
Intervalo de temperatura | De -50 °C a -86 °C |
Seguridad ajustes control | Sí |
Pantalla | Táctil capacitiva |
Interior | Acero pintado |
Tipo de condensador | Refrigerado por aire |
Acabado exterior | Acero pintado |
Altura exterior (imperial) | 77,99 in |
Tipo | Ultracongelador, vertical |
Altura exterior (métrico) | 198,1 cm |
Ruedas giratorias | 4 |
Modelo | Vertical |
Sensor de temperatura | Sonda de RTD |
Descongelación | Manual |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento a largo plazo |
Stirling Ultracold Congelador portátil/desplegable de temperatura ultrabaja
El ULT25NEU es una solución de congelador ULT portátil para llevar el almacenamiento de ULT al paciente. Este congelador portátil de -86 °C pequeño, ligero y eficaz es ideal para ensayos clínicos y administración de fármacos biológicos.
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
El aislamiento de espuma de poliuretano combinado con un sistema de refrigeración altamente eficiente logra y mantiene temperaturas ultra bajas. Eppendorf™ CryoCube™ F740 es conocido por su eficiencia energética, fiabilidad y conservación de muestras a largo plazo sin preocupaciones.
Garantía | 5 años |
---|---|
Aislamiento | Vacío, espuma de poliuretano |
Certificaciones/conformidad | CE |
Puertas interiores | 3 |
Requisitos eléctricos | 230 V/50 Hz |
Capacidad (métrico) | 740 l |
Eppendorf™ Congelador CryoCube F740hiw ULT, 5 compartimentos, reserva de LN2
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Innovador congelador de alta calidad con temperatura ultra baja de menos de 86 °C que ofrece refrigeración ecológica, consumo de energía reducido y una variedad de opciones ajustables.
Refrigerante | R290/R170: Refrigerantes ambientalmente seguros, sin HCFC y sin CFC |
---|---|
Material de la cabina | Acero inoxidable |
Registrador de gráficos | No |
Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 98 × 109,9 × 197,3 cm |
Capacidad (métrico) | 740 l |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 62,1 x 86,5 x 139 cm |
matriz, red, conjunto | 5 compartimentos interiores |
Ruedas giratorias | Sí |
Certificaciones/conformidad | Certificado de calidad individual completo con número de serie, incluido de serie en su documentación. |
Sistemas de apoyo | LN2 (instalado en fábrica) |
Modelo | Modelo de puerta con asa a la izquierda |
Requisitos eléctricos | Inversor de voltaje integrado para un uso flexible con red eléctrica/fuente de alimentación de 100 a 230 V. |
Refrigerado por agua | Sí |
Modelo de puerta | Asa izquierda |
Descripción | Refrigerado por agua |
Eppendorf™ CryoCube F740hi ULT Freezer, 3 Compartments, CO2 Backup
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Innovador congelador de alta calidad con temperatura ultra baja de menos de 86 °C que ofrece refrigeración ecológica, consumo de energía reducido y una variedad de opciones ajustables.
Refrigerante | R290/R170: Refrigerantes ambientalmente seguros, sin HCFC y sin CFC |
---|---|
matriz, red, conjunto | 3 compartimentos interiores |
Material de la cabina | Acero inoxidable |
Registrador de gráficos | No |
Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 98 × 109,9 × 197,3 cm |
Ruedas giratorias | Sí |
Certificaciones/conformidad | Certificado de calidad individual completo con número de serie, incluido de serie en su documentación. |
Sistemas de apoyo | CO2 (instalado en fábrica) |
Requisitos eléctricos | Inversor de voltaje integrado para un uso flexible con red eléctrica/fuente de alimentación de 100 a 230 V. |
Capacidad (métrico) | 740 l |
Refrigerado por agua | No |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 62,1 x 86,5 x 139 cm |
Descripción | Refrigerado por aire |
Eppendorf™ Congelador CryoCube F740hi ULT, 5 compartimentos, CO2 Backup
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Innovador congelador de alta calidad con temperatura ultra baja de menos de 86 °C que ofrece refrigeración ecológica, consumo de energía reducido y una variedad de opciones ajustables.
Refrigerante | R290/R170: Refrigerantes ambientalmente seguros, sin HCFC y sin CFC |
---|---|
matriz, red, conjunto | 5 compartimentos interiores |
Material de la cabina | Acero inoxidable |
Registrador de gráficos | No |
Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 98 × 109,9 × 197,3 cm |
Ruedas giratorias | Sí |
Certificaciones/conformidad | Certificado de calidad individual completo con número de serie, incluido de serie en su documentación. |
Sistemas de apoyo | CO2 (instalado en fábrica) |
Requisitos eléctricos | Inversor de voltaje integrado para un uso flexible con red eléctrica/fuente de alimentación de 100 a 230 V. |
Capacidad (métrico) | 740 l |
Refrigerado por agua | No |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 62,1 x 86,5 x 139 cm |
Descripción | Refrigerado por aire |
Eppendorf™ CryoCube F740hiw ULT Freezer, 3 Compartments, CO2 Backup
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Innovador congelador de alta calidad con temperatura ultra baja de menos de 86 °C que ofrece refrigeración ecológica, consumo de energía reducido y una variedad de opciones ajustables.
Refrigerante | R290/R170: Refrigerantes ambientalmente seguros, sin HCFC y sin CFC |
---|---|
Material de la cabina | Acero inoxidable |
Registrador de gráficos | No |
Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 98 × 109,9 × 197,3 cm |
Capacidad (métrico) | 740 l |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 62,1 x 86,5 x 139 cm |
matriz, red, conjunto | 3 compartimentos interiores |
Ruedas giratorias | Sí |
Certificaciones/conformidad | Certificado de calidad individual completo con número de serie, incluido de serie en su documentación. |
Sistemas de apoyo | CO2 (instalado en fábrica) |
Modelo | Modelo de puerta con asa a la izquierda |
Requisitos eléctricos | Inversor de voltaje integrado para un uso flexible con red eléctrica/fuente de alimentación de 100 a 230 V. |
Refrigerado por agua | Sí |
Modelo de puerta | Asa izquierda |
Descripción | Refrigerado por agua |
Eppendorf™ Congelador CryoCube F740hi ULT, 5 compartimentos, LN2 Backup
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Innovador congelador de alta calidad con temperatura ultra baja de menos de 86 °C que ofrece refrigeración ecológica, consumo de energía reducido y una variedad de opciones ajustables.
Refrigerante | R290/R170: Refrigerantes ambientalmente seguros, sin HCFC y sin CFC |
---|---|
matriz, red, conjunto | 5 compartimentos interiores |
Material de la cabina | Acero inoxidable |
Registrador de gráficos | No |
Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 98 × 109,9 × 197,3 cm |
Ruedas giratorias | Sí |
Certificaciones/conformidad | Certificado de calidad individual completo con número de serie, incluido de serie en su documentación. |
Sistemas de apoyo | LN2 (instalado en fábrica) |
Requisitos eléctricos | Inversor de voltaje integrado para un uso flexible con red eléctrica/fuente de alimentación de 100 a 230 V. |
Capacidad (métrico) | 740 l |
Refrigerado por agua | No |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 62,1 x 86,5 x 139 cm |
Descripción | Refrigerado por aire |
Congelador horizontal CryoCube FC660h
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Utilice este ultracongelador para el almacenamiento y la conservación de todo tipo de muestras biológicas. Los congeladores horizontales New Brunswick Scientific™ CryoCube FC660h cuentan con un ventilador, un compresor y un condensador de alta eficiencia que reducen el consumo energético.
Eppendorf™ Congelador CryoCube F740hiw ULT, 5 compartimentos, reserva de CO2
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Innovador congelador de alta calidad con temperatura ultra baja de menos de 86 °C que ofrece refrigeración ecológica, consumo de energía reducido y una variedad de opciones ajustables.
Refrigerante | R290/R170: Refrigerantes ambientalmente seguros, sin HCFC y sin CFC |
---|---|
Material de la cabina | Acero inoxidable |
Registrador de gráficos | No |
Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 98 × 109,9 × 197,3 cm |
Capacidad (métrico) | 740 l |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 62,1 x 86,5 x 139 cm |
matriz, red, conjunto | 5 compartimentos interiores |
Ruedas giratorias | Sí |
Certificaciones/conformidad | Certificado de calidad individual completo con número de serie, incluido de serie en su documentación. |
Sistemas de apoyo | CO2 (instalado en fábrica) |
Modelo | Modelo de puerta con asa a la izquierda |
Requisitos eléctricos | Inversor de voltaje integrado para un uso flexible con red eléctrica/fuente de alimentación de 100 a 230 V. |
Refrigerado por agua | Sí |
Modelo de puerta | Asa izquierda |
Descripción | Refrigerado por agua |
Eppendorf™ Congelador CryoCube F740hi ULT, 3 compartimentos, LN2 Backup
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Innovador congelador de alta calidad con temperatura ultra baja de menos de 86 °C que ofrece refrigeración ecológica, consumo de energía reducido y una variedad de opciones ajustables.
Refrigerante | R290/R170: Refrigerantes ambientalmente seguros, sin HCFC y sin CFC |
---|---|
matriz, red, conjunto | 3 compartimentos interiores |
Material de la cabina | Acero inoxidable |
Registrador de gráficos | No |
Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 98 × 109,9 × 197,3 cm |
Ruedas giratorias | Sí |
Certificaciones/conformidad | Certificado de calidad individual completo con número de serie, incluido de serie en su documentación. |
Sistemas de apoyo | LN2 (instalado en fábrica) |
Requisitos eléctricos | Inversor de voltaje integrado para un uso flexible con red eléctrica/fuente de alimentación de 100 a 230 V. |
Capacidad (métrico) | 740 l |
Refrigerado por agua | No |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 62,1 x 86,5 x 139 cm |
Descripción | Refrigerado por aire |
Eppendorf™ Congelador CryoCube F740hiw ULT, 3 compartimentos, reserva de LN2
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Innovador congelador de alta calidad con temperatura ultra baja de menos de 86 °C que ofrece refrigeración ecológica, consumo de energía reducido y una variedad de opciones ajustables.
Refrigerante | R290/R170: Refrigerantes ambientalmente seguros, sin HCFC y sin CFC |
---|---|
Material de la cabina | Acero inoxidable |
Registrador de gráficos | No |
Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 98 × 109,9 × 197,3 cm |
Capacidad (métrico) | 740 l |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 62,1 x 86,5 x 139 cm |
matriz, red, conjunto | 3 compartimentos interiores |
Ruedas giratorias | Sí |
Certificaciones/conformidad | Certificado de calidad individual completo con número de serie, incluido de serie en su documentación. |
Sistemas de apoyo | LN2 (instalado en fábrica) |
Modelo | Modelo de puerta con asa a la izquierda |
Requisitos eléctricos | Inversor de voltaje integrado para un uso flexible con red eléctrica/fuente de alimentación de 100 a 230 V. |
Refrigerado por agua | Sí |
Modelo de puerta | Asa izquierda |
Descripción | Refrigerado por agua |
Eppendorf™ Congeladores verticales Innova
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guías“Green Guides” de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Utilice este congelador para el almacenamiento y la conservación de todo tipo de material biológico. Los congeladores verticales New Brunswick Scientific™ Innova combinan una espuma aislante clásica con paneles de aislamiento por vacío para ofrecer una tecnología ULT de larga duración y fiable para el almacenamiento seguro de muestras.