Learn More
1-Boc-3-yodoacetidina, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15419307
1-Boc-3-yodoacetidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15419307
5 g
Click to view available options
5 g
Código de producto. 15419307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52558.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 1-boc-3-yodoacetidina se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Sensible a la luz.Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-iodoazetidine
CAS 254454-54-1
Fórmula molecular C8H14INO2
Número MDL MFCD09752821
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Clave InChI XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)I
Nombre IUPAC tert-butilo 3-yodoazetidina-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 283.109
PubChem CID 11000522
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.11
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteI19X015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH52558.06
Número de loteA14Z025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH52558.06
Número de loteF21Z048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH52558.06
Número de loteJ13X012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH52558.06
Número de loteN15D032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH52558.06
Título del producto
1-Boc-3-yodoacetidina, 97 %, Thermo Scientific™ >