Learn More
2-Bromoetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11329669
2-Bromoetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329669
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11329669
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10275.14
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Bromoethanol is utilized in selective reduction of nitroarenes. It is used as a solvent and organic synthetic raw material. It finds application in the synthesis of 2-piperidin-1-yl-ethanol by reacting with piperidine. It is used in selective reduction of nitroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromoetanol se utiliza en la reducción selectiva de nitroarenos. Se emplea como materia prima sintética solvente y orgánica. Sirve para la síntesis de 2-piperidin-1-il-etanol en reacción con la piperidina. Se usa en la reducción selectiva de nitroarenos.
Solubilidad
Miscible con agua, disolvente orgánico y éter de petróleo.
Notas
Sensible a la luz. Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-51-2
Fórmula molecular C2H5BrO
Peso molecular (g/mol) 124.965
Número MDL MFCD00002827
Clave InChI LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 10898
Nombre IUPAC 2-bromoetanol
SMILES C(CBr)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethanol
Punto de fusión -80°C
Densidad 1.762
Punto de ebullición 149°C to 150°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal BrCH2CH2OH
Índice de refracción 1.493
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 878140
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,3792
Información de solubilidad Miscible with water,organic solvent and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.97
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10241700 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/07/2022 Catalog NumberA10275.14,A10275.0B,A10275.30
Número de lote10209274 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10275.14,A10275.0B,A10275.30
Número de lote10157882 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10275.14,A10275.0B,A10275.30
Número de lote10211256 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10275.14,A10275.0B,A10275.30
Número de lote10112991 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10275.14,A10275.0B,A10275.30
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Bromoetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >