Learn More
2-Metil-3-fenil-1-propeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11464277
2-Metil-3-fenil-1-propeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464277
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11464277
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20370.14
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en disolventes acuosos.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3290-53-7
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.206
Número MDL MFCD00039815
Clave InChI MXTNFIYGTWARIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-phenyl-1-propene, methallylbenzene, benzene, 2-methyl-2-propenyl, benzene, 2-methylallyl, 2-methylprop-2-en-1-yl benzene, 2-methyl-2-propenyl benzene, methallyl benzene, 2-methylallylbenzene, 2-benzyl-1-propene, 2-methylallyl benzeneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 18687
Nombre IUPAC 2-Metilprop-2-enilbenceno
SMILES CC(=C)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-phenyl-1-propene
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slighlty soluble in aqeous solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.21
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10239227 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2023 Catalog NumberB20370.06,B20370.14
Número de lote10245619 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2023 Catalog NumberB20370.06,B20370.14
Número de lote10222478 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB20370.06,B20370.14
Número de lote10163053 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB20370.06,B20370.14
Número de lote10153818 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB20370.06,B20370.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Metil-3-fenil-1-propeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >