Learn More
2-Nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10316680
2-Nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10316680
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10316680
Marca: Thermo Scientific Acros 128741000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-75-5
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00011688
Clave InChI IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czechMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
Nombre IUPAC 2-nitrofenol
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43.0°C to 47.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 214.0°C to 216.0°C
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4OH
Cantidad 100 g
Número UN 1663
Beilstein 06, 213
Fieser 05,477
Índice Merck 15, 6707
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene,carbon disulfide,alkali hydroxides,and toluene
Viscosidad 1.35 mPa.s (80°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463451 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number128740050,128741000,128740010,128745000
Número de loteA0456651 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/10/2023 Catalog Number128740050,128741000,128740010,128745000
Número de loteA0453344 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number128740050,128741000,128740010,128745000
Número de loteA0394114 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number128740050,128741000,128740010,128745000
Número de loteA0445157 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/08/2022 Catalog Number128740050,128741000,128740010,128745000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >