Learn More
uvex Gafas de seguridad Pheos 9192 Código de producto.: 15346072
Añadir a la cesta
uvex Gafas de seguridad Pheos 9192
Código de producto. 15346072 Tienda Uvex Productos
Transparente
Click to view available options
Transparente
Código de producto. 15346072
Marca: uvex 9192180
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gafas de seguridad 9192 ofrecen protección contra partículas voladoras y salpicaduras, con un gran campo de visión y una excelente ventilación.
  • Protección ocular sellada contra partículas voladoras y salpicaduras
  • El revestimiento Supravision Extreme evita el empañamiento en el interior y es resistente a los arañazos en el exterior
  • Gran campo de visión
  • Excelente ventilación para reducir el empañamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de lente Supravision Extreme
Revestimiento de lente Anti-fog
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Anti-fog Goggles
Color de marco Negro, gris
Material Policarbonato
Desechables Reusable
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar
Título del producto
uvex Gafas de seguridad Pheos 9192 >