Learn More
uvex Gafas de protección antivaho ventiladas Ultravision 9301
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Transparente
Descripción
- Gafas de protección de visión completa y diseño ergonómico con un sofisticado sistema de ventilación
- Adecuadas para trabajadores que también necesitan gafas graduadas
- Diadema de neopreno duradera de gran calidad
- Interior con revestimiento antivaho
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Revestimiento de lente | Antivaho |
Color | Gris |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Anti-fog Goggles |
Material de la banda de sujeción | Neopreno |
Modelo | Ultravision 9301 |
Detalles de ventilación | Ventilación indirecta |
Material | Policarbonato |
Desechables | No |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
uvex Gafas de protección antivaho ventiladas Ultravision 9301 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido