Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato, solución de tampón de 1M, pH 3,5
Descripción
Acetate, 1M buffer soln., pH, 3.5 is used in dexoyribionucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA) precipitation. It is also used in the preparation of gel stains for protein gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se usa acetato, solución de tampón de 1M, pH 3,5 M en la precipitación de ácido desoxirribonucleico (ADN) y ácido ribonucleico (ARN). También se utiliza en la preparación de manchas de gel para la electroforesis en gel de proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | Solución de tampón de 1 m |
Fórmula molecular | C2H3NaO2 |
Número MDL | MFCD00012459 |
Clave InChI | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Nombre IUPAC | acetato de sodio |
Peso molecular (g/mol) | 82.03 |
Formulario | Líquido |
Cantidad | 250mL |
Requisitos de almacenamiento | Temperaturas ambientes |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
W16K525 | Certificado de análisis | 17/09/2024 | J60340.AK,J60340.AP |
S17K525 | Certificado de análisis | 25/07/2024 | J60340.AK,J60340.AP |
R09K536 | Certificado de análisis | 14/06/2024 | J60340.AK,J60340.AP |
X09J514 | Certificado de análisis | 13/11/2023 | J60340.AK,J60340.AP |
X09J513 | Certificado de análisis | 13/11/2023 | J60340.AK,J60340.AP |